2-Méthyl-8-nitroquinoléine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-8-nitroquinoline
OR925095-25G
APOSOR925095-25GEA 122 EUR InStock
APOSOR925095-25G
2-Méthyl-8-nitroquinoléine 98%
2-Méthyl-8-nitroquinoléine
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006764
Numéro CAS: 881-07-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité