3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR925110-1G OR925110-5G
APOSOR925110-1GEA 102 EUR InStock
APOSOR925110-1G APOSOR925110-5G
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane 95%
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 95…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051590
Numéro CAS: 2245-30-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité