Orthobenzoate de triméthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (Trimethoxyméthyl)benzène
APOSOR925124-25GEA 132 EUR InStock
APOSOR925124-25G APOSOR925124-500G APOSOR925124-100G
Orthobenzoate de triméthyle 97%
Orthobenzoate de triméthyle
Formule: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008474
Numéro CAS: 707-07-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité