Acide phénylphosphonique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR925125-100GEA 61.1 EUR InStock
APOSOR925125-100G APOSOR925125-500G
Acide phénylphosphonique 95%
Acide phénylphosphonique
Formule: C₆H₇O₃P
MW: 158,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002136
Numéro CAS: 1571-33-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité