(E)-4-(2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR925128-500GEA 270 EUR InStock
APOSOR925128-500G APOSOR925128-100G APOSOR925128-1KG
(E)-4-(2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one 95%
(E)-4-(2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one
Formule: C₁₃H₂₀O
MW: 192,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001565
Numéro CAS: 127-41-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité