4-Pentylpyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR925136-1GEA 241 EUR InStock
APOSOR925136-1G APOSOR925136-5G
4-Pentylpyridine 95%
4-Pentylpyridine
Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093422
Numéro CAS: 2961-50-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité