4-(4-Méthylphényl)morpholine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Morpholinotoluene
OR925167-1G OR925167-5G
APOSOR925167-1GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR925167-1G APOSOR925167-5G
4-(4-Méthylphényl)morpholine 95%
4-(4-Méthylphényl)morpholine
Formule: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00222003
Numéro CAS: 3077-16-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité