Alcool 3,5-diméthylbenzylique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR925174-25GEA 316 EUR InStock
APOSOR925174-25G APOSOR925174-5G APOSOR925174-1G
Alcool 3,5-diméthylbenzylique 97%
Alcool 3,5-diméthylbenzylique
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004648
Numéro CAS: 27129-87-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité