Anhydride 3-méthylphtalique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methylisobenzofuran-1,3-dione
OR925180-25G
APOSOR925180-25GEA 456 EUR InStock
APOSOR925180-25G
Anhydride 3-méthylphtalique 98%
Anhydride 3-méthylphtalique
Formule: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047316
Numéro CAS: 4792-30-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité