4'-Chloro-3'-methylacetophenone 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR925182-1G OR925182-25G OR925182-5G
APOSOR925182-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR925182-1G APOSOR925182-25G APOSOR925182-5G
4'-Chloro-3'-methylacetophenone 99%
4'-Chloro-3'-methylacetophenone
Formule: C₉H₉ClO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00045172
Numéro CAS: 37074-39-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité