3-Méthyl-2-butén-1-yle acétate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Acetic Acid Prenyl Ester, Acetic Acid 3-Methyl-2-butenyl Ester, 3-Methylbut-2-en-1-yl acetate, Prenyl Acetate
OR925190-100G OR925190-1KG OR925190-500G
APOSOR925190-100GEA 132 EUR InStock
APOSOR925190-100G APOSOR925190-1KG APOSOR925190-500G
3-Méthyl-2-butén-1-yle acétate 97%
3-Méthyl-2-butén-1-yle acétate
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036569
Numéro CAS: 1191-16-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité