6-Méthyl-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR925199-25G OR925199-5G
APOSOR925199-25GEA 333 EUR InStock
APOSOR925199-25G APOSOR925199-5G
6-Méthyl-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine 97%
6-Méthyl-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine
Formule: C₁₀H₁₃N
MW: 147,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023887
Numéro CAS: 91-61-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité