4-Éthylpyrocatéchol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Ethylbenzene-1,2-diol, 4-Ethylcatechol
OR925237-10G OR925237-1G OR925237-5G
APOSOR925237-10GEA 252 EUR InStock
APOSOR925237-10G APOSOR925237-1G APOSOR925237-5G
4-Éthylpyrocatéchol 97%
4-Éthylpyrocatéchol
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015847
Numéro CAS: 1124-39-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité