4-(3-Phénylpropyl)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR925286-100G OR925286-25G OR925286-500G
APOSOR925286-100GEA 183 EUR InStock
APOSOR925286-100G APOSOR925286-25G APOSOR925286-500G
4-(3-Phénylpropyl)pyridine 95%
4-(3-Phénylpropyl)pyridine
Formule: C₁₄H₁₅N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047458
Numéro CAS: 2057-49-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité