2-Méthylbenzoxazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Méthyl-1,3-benzoxazole
APOSOR925296-500GEA 380 EUR InStock
APOSOR925296-500G APOSOR925296-25G
2-Méthylbenzoxazole 95%
2-Méthylbenzoxazole
Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005771
Numéro CAS: 95-21-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité