(2S,3S)-2-Chloro-3-methylvaleric acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR925320-1G OR925320-5G
APOSOR925320-1GEA 335 EUR InStock
APOSOR925320-1G APOSOR925320-5G
(2S,3S)-2-Chloro-3-methylvaleric acid 95%
(2S,3S)-2-Chloro-3-methylvaleric acid
Formule: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150,60 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191403
Numéro CAS: 32653-34-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité