1-Naphthoyl cyanide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Naphthalenecarbonyl Cyanide
OR925363-10G OR925363-1G OR925363-5G
APOSOR925363-10GEA 886 EUR InStock
APOSOR925363-10G APOSOR925363-1G APOSOR925363-5G
1-Naphthoyl cyanide 95%
1-Naphthoyl cyanide
Formule: C₁₂H₇NO
MW: 181,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060239
Numéro CAS: 14271-86-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité