1-sec-Butyl-4-nitrobenzène 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR925365-1G OR925365-25G OR925365-5G
APOSOR925365-1GEA 77.1 EUR InStock
APOSOR925365-1G APOSOR925365-25G APOSOR925365-5G
1-sec-Butyl-4-nitrobenzène 95%
1-sec-Butyl-4-nitrobenzène
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130025
Numéro CAS: 4237-40-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité