4,4'-Bipipéridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR925367-1G OR925367-5G
APOSOR925367-1GEA 179 EUR InStock
APOSOR925367-1G APOSOR925367-5G
4,4'-Bipipéridine 98%
4,4'-Bipipéridine
Formule: C₁₀H₂₀N₂
MW: 168,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01104315
Numéro CAS: 15336-72-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité