Chlorure de 3-cyclopentylpropionyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Cyclopentylpropionylchloride
OR925382-100G
APOSOR925382-100GEA 169 EUR InStock
APOSOR925382-100G
Chlorure de 3-cyclopentylpropionyle 95%
Chlorure de 3-cyclopentylpropionyle
Formule: C₈H₁₃ClO
MW: 160,64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001391
Numéro CAS: 104-97-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité