Nitrate d'isopentyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Isopentyl nitrate, 3-Methylbutyl nitrate, Isoamyl nitrate
OR925387-25G OR925387-5G
APOSOR925387-25GEA 299 EUR InStock
APOSOR925387-25G APOSOR925387-5G
Nitrate d'isopentyle 95%
Nitrate d'isopentyle
Formule: C₅H₁₁NO₃
MW: 133,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007042
Numéro CAS: 543-87-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité