2,6-Diméthoxynaphtalène ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR925404-25G OR925404-5G
APOSOR925404-25GEA 205 EUR InStock
APOSOR925404-25G APOSOR925404-5G
2,6-Diméthoxynaphtalène ≥98%
2,6-Diméthoxynaphtalène
Formule: C₁₂H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004063
Numéro CAS: 5486-55-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité