2-Méthoxynaphtalène 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Oxyde de méthyle et de 2-naphtyle
APOSOR925439-500GEA 65.5 EUR InStock
APOSOR925439-500G APOSOR925439-100G APOSOR925439-1KG
2-Méthoxynaphtalène 95%
2-Méthoxynaphtalène
Formule: C₁₁H₁₀O
MW: 158,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004061
Numéro CAS: 93-04-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité