Acide 4-(2-carboxyéthyl)benzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(2-Carboxyethyl)benzoic Acid
OR925442-25G
APOSOR925442-25GEA 169 EUR InStock
APOSOR925442-25G
Acide 4-(2-carboxyéthyl)benzoïque 98%
Acide 4-(2-carboxyéthyl)benzoïque
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016560
Numéro CAS: 38628-51-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité