(R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-2-Isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, (2R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, (R)-3-Isopropyl-2,5-dimethoxy-3,6-dihydropyrazine
OR925455-5G
APOSOR925455-5GEA 195 EUR InStock
APOSOR925455-5G
(R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine 97%
(R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
Formule: C₉H₁₆N₂O₂
MW: 184,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040565
Numéro CAS: 109838-85-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité