6-Acetyl-2-Benzoxazolinone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR925460-5G
APOSOR925460-5GEA 157 EUR InStock
APOSOR925460-5G
6-Acetyl-2-Benzoxazolinone 95%
6-Acetyl-2-Benzoxazolinone
Formule: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01664312
Numéro CAS: 54903-09-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité