3-Bromo-L-phenylalanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR925479-5GEA 46.6 EUR InStock
APOSOR925479-5G
3-Bromo-L-phenylalanine 97%
3-Bromo-L-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244,1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659110
Numéro CAS: 82311-69-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité