Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Naphthylacetamide 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Naphthaleneacetamide

OR925498-100G
APOSOR925498-100GEA 58 EUR InStock
APOSOR925498-100G
1-Naphthylacetamide 97%
1-Naphthylacetamide


Formule: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004047
Numéro CAS: 86-86-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité