N,N,N',N'-Tetramethyl-2-butene-1,4-diamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR925517-10G OR925517-1G OR925517-5G
APOSOR925517-10GEA 328 EUR InStock
APOSOR925517-10G APOSOR925517-1G APOSOR925517-5G
N,N,N',N'-Tetramethyl-2-butene-1,4-diamine 95%
N,N,N',N'-Tetramethyl-2-butene-1,4-diamine
Formule: C₈H₁₈N₂
Point d'ébullition: 171…172 °C
Densité: 0.808 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008336
Numéro CAS: 4559-79-9
ONU: 2734
ADR: 8+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité