6-Nitrochromone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Nitro-4H-chromen-4-one
OR925526-25G OR925526-5G
APOSOR925526-25GEA 526 EUR InStock
APOSOR925526-25G APOSOR925526-5G
6-Nitrochromone 95%
6-Nitrochromone
Formule: C₉H₅NO₄
MW: 191,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02954226
Numéro CAS: 51484-05-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité