Chlorocarbonylsulphenyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Chlorothioformyl Chloride, Chloroformylsulphenyl Chloride
OR925562-10G OR925562-25G
APOSOR925562-10GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR925562-10G APOSOR925562-25G
Chlorocarbonylsulphenyl chloride 95%
Chlorocarbonylsulphenyl chloride
Formule: CCl₂OS
MW: 130,97 g/mol
Point d'ébullition: 98 °C
Densité: 1.552 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000703
Numéro CAS: 2757-23-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité