1-Benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR925565-25G OR925565-5G
APOSOR925565-25GEA 121 EUR InStock
APOSOR925565-25G APOSOR925565-5G
1-Benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine 95%
1-Benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Formule: C₁₂H₁₅N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11501660
Numéro CAS: 40240-12-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité