1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR925578-10G OR925578-1G OR925578-5G
APOSOR925578-10GEA 931 EUR InStock
APOSOR925578-10G APOSOR925578-1G APOSOR925578-5G
1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine 98%
1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Formule: C₉H₁₂ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061034
Numéro CAS: 87394-55-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité