Acétate de 4-chlorobutyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR925717-500GEA 466 EUR InStock
APOSOR925717-500G APOSOR925717-1KG APOSOR925717-100G
Acétate de 4-chlorobutyle 98%
Acétate de 4-chlorobutyle
Formule: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150,6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001013
Numéro CAS: 6962-92-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité