Methyl cis-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: cis-Methyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester Hydrochloride
OR925859-5G
APOSOR925859-5GEA 132 EUR InStock
APOSOR925859-5G
Methyl cis-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride 96%
Methyl cis-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Formule: C₈H₁₅NO₂
MW: 193,67 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08274537
Numéro CAS: 61367-16-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité