3-Cyano-6-methylchromone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR925911-5G
APOSOR925911-5GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR925911-5G
3-Cyano-6-methylchromone 95%
3-Cyano-6-methylchromone
Formule: C₁₁H₇NO₂
MW: 185,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191962
Numéro CAS: 50743-18-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité