3-(Méthylsulfanyl)propyle acétate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Acetic Acid 3-(Methylthio)propyl Ester
OR925951-25G
APOSOR925951-25GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR925951-25G
3-(Méthylsulfanyl)propyle acétate 95%
3-(Méthylsulfanyl)propyle acétate
Formule: C₆H₁₂O₂S
MW: 148,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053113
Numéro CAS: 16630-55-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité