Furfuryl methyl disulphide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-((Methyldisulphanyl)methyl)furan, Methyl furfuryl disulphide
OR925998-100G
APOSOR925998-100GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR925998-100G
Furfuryl methyl disulphide 97%
Furfuryl methyl disulphide
Formule: C₆H₈OS₂
MW: 160,2571 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012326
Numéro CAS: 57500-00-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité