6-Chloro-3-methylpicolinic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR926007-1G OR926007-250MG
APOSOR926007-1GEA 437 EUR InStock
APOSOR926007-1G APOSOR926007-250MG
6-Chloro-3-methylpicolinic acid 98%
6-Chloro-3-methylpicolinic acid
Formule: C₇H₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16249840
Numéro CAS: 1201924-32-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité