(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR926016-5GEA 415 EUR InStock
APOSOR926016-5G APOSOR926016-1G
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide 97%
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Formule: C₂₈H₂₈BrOP
MW: 491,41 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191781
Numéro CAS: 54314-85-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité