5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR926035-25G OR926035-5G
APOSOR926035-25GEA 539 EUR InStock
APOSOR926035-25G APOSOR926035-5G
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid 95%
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861899
Numéro CAS: 1131-63-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité