2,4-Dichloro-5,6-dimethylpyrimidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR926134-1G OR926134-5G
APOSOR926134-1GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR926134-1G APOSOR926134-5G
2,4-Dichloro-5,6-dimethylpyrimidine 98%
2,4-Dichloro-5,6-dimethylpyrimidine
Formule: C₆H₆Cl₂N₂
MW: 177,0300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09910263
Numéro CAS: 1780-32-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité