4-Butylmorpholine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR926210-25G OR926210-5G
APOSOR926210-25GEA 451 EUR InStock
APOSOR926210-25G APOSOR926210-5G
4-Butylmorpholine 95%
4-Butylmorpholine
Formule: C₈H₁₇NO
MW: 143,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023401
Numéro CAS: 1005-67-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité