3-Chloroquinoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR926222-5G
APOSOR926222-5GEA 183 EUR InStock
APOSOR926222-5G
3-Chloroquinoline 98%
3-Chloroquinoline
Formule: C9H6ClN
MW: 163,6036 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234489
Numéro CAS: 612-59-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité