2-Éthyl-3,5-diméthylpyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR926270-1G OR926270-5G
APOSOR926270-1GEA 313 EUR InStock
APOSOR926270-1G APOSOR926270-5G
2-Éthyl-3,5-diméthylpyridine 95%
2-Éthyl-3,5-diméthylpyridine
Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051049
Numéro CAS: 1123-96-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité