Ethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR926281-1GEA 227 EUR InStock
APOSOR926281-1G APOSOR926281-5G
Ethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate 95%
Ethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate
Formule: C₇H₉NO₃
MW: 155,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075736
Numéro CAS: 20328-15-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité