1-(2,4-Diméthyl-1H-pyrrol-3-yl)éthanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR926294-1G OR926294-5G
APOSOR926294-1GEA 190 EUR InStock
APOSOR926294-1G APOSOR926294-5G
1-(2,4-Diméthyl-1H-pyrrol-3-yl)éthanone 95%
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005221
Numéro CAS: 2386-25-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité