4-Méthoxy-2,5-diméthyl-3(2H)-furanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methoxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one, 4-Methoxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone
OR926305-25G
APOSOR926305-25GEA 71.2 EUR InStock
APOSOR926305-25G
4-Méthoxy-2,5-diméthyl-3(2H)-furanone 95%
4-Méthoxy-2,5-diméthyl-3(2H)-furanone
Formule: C₇H₁₀O₃
MW: 142,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209504
Numéro CAS: 4077-47-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité