2,7-Dihydroxynaphtalène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR926339-100G OR926339-1KG OR926339-500G
APOSOR926339-100GEA 66.9 EUR InStock
APOSOR926339-100G APOSOR926339-1KG APOSOR926339-500G
2,7-Dihydroxynaphtalène 98%
2,7-Dihydroxynaphtalène
Formule: C₁₀H₈O₂
Point de fusion: 184…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004085
Numéro CAS: 582-17-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité