tert-Butyl (cyanomethyl)carbamate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-aminoacetonitrile
OR926356-100G
APOSOR926356-100GEA 140 EUR InStock
APOSOR926356-100G
tert-Butyl (cyanomethyl)carbamate 97%
tert-Butyl (cyanomethyl)carbamate
Formule: C₇H₁₂N₂O₂
MW: 156,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00239390
Numéro CAS: 85363-04-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité